Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
14, Plan achromat MPLAN SLWD; 0,25 NA, 20×, 25 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0208
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG0208
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
14, Plan achromat MPLAN SLWD; 0,25 NA, 20×, 25 mm
Přejít na:
Price
94 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Plan achromat MPLAN SLWD; 0,25 NA
  • Sekvence:
    14
  • Pracovní vzdálenost:
    25 mm