Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
13, Plan achromat fáze Ph1; 0,4 NA, 20×, 1,2 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0207
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG0207
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
13, Plan achromat fáze Ph1; 0,4 NA, 20×, 1,2 mm
Přejít na:
Price
14 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Plan achromat fáze Ph1; 0,4 NA
  • Sekvence:
    13
  • Pracovní vzdálenost:
    1,2 mm