Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
08, Plan achromátová fáze Ph1; 0,25 NA, 10×, 10 mm
  ECHLJMAG0105
Objectives for REVOLVE 3M microscope
  ECHLJMAG0105
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
08, Plan achromátová fáze Ph1; 0,25 NA, 10×, 10 mm
11 650,00 Kč
1 * 1 KS
Documents
  • Zvětšení:
    10×
  • Popis:
    Plan achromátová fáze Ph1; 0,25 NA
  • Sekvence:
    08
  • Pracovní vzdálenost:
    10 mm