Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour coded inserts, CapInsert™
Colour coded inserts, CapInsert™
04, Červený
Katalogové číslo SIMPM957R
Dodavatel:   Simport Scientific
Colour coded inserts, CapInsert™
Katalogové číslo SIMPM957R
Dodavatel:  Simport Scientific
Colour coded inserts, CapInsert™
Colour coded inserts, CapInsert™
04, Červený
Přejít na:
Price
446,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 KS
Product Details & Documents
These colour coded inserts could be applied to the tube closure, which eliminates jeopardising the integrity of your sample by transferring it to another vial.
  • Manually press fit and locks into place on top of closure
Specifikace
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    04