Handheld Digital Microscopes, Universal
Product Details & Documents
Řada Universal poskytuje širokou škálu produktů s vysokou kvalitou obrazu, která uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Rozsah zvětšení: 10 až 220×.
- vysokorychlostní připojení USB 2.0
- s kovovým krytem nebo s krytem z kompozitního materiálu
- modely řady Edge s vysoce kvalitní optikou poskytují velmi ostrý, jasný a přirozený barevný obraz s velmi nízkou aberací a vinětací
- bezdrátový přenos do tabletu, smartphonu nebo počítače je možné v kombinaci s jednotkou WF-10 (nutno objednat zvlášť)
- integrovaný polarizátor výrazně snižuje odrazy světla na lesklých plochách (pouze u některých modelů)
Modely s funkcí automatického zvětšení (AMR): Umožňuje softwaru načíst nastavení zvětšení z mikroskopu, což zjednodušuje celý proces.
Modely s rozšířenou hloubkou pole (EDOF): Automaticky snímá a kombinuje více obrazů na různých úrovních zaostření a automaticky je navrstvit a vytvořit konečný obraz s větší hloubkou pole.
Modely rozšířeným dynamickým rozsahem (EDR): Automaticky snímá a kombinuje více obrazů na různých úrovních osvětlení a automaticky je navrstvit a vytvořit konečný obraz s větším dynamickým rozsahem jasnosti.
Modely s flexibilním ovládáním LED (FLC): Další možnosti ovládání LED osvětlení s dodávaným softwarem pro rozdělení LED osvětlení do kvadratnů, které lze samostatně vypínat/zapínat a přepínat.
: dodáváno s ochranným pouzdrem, softwarovým CD (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)) a kalibrační destičkou
Specifications
- Zvětšení:130 - 220×
- Model:UNIVERSAL, AM7515MT2A
- Rozlišení:5,0 MP
- Popis:Mikroskop ruční s výměnnými krytkami, Edge
- Sekvence:7
- Další funkce:AMR/FLC/Coaxial
- Osvětlení:9 LED diod
Accessories
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
- IDCPRK-06-PL04Prodlužovací tyč RK-06-PL, ke zdvojení výšky stojanu RK-06A / RK-06-AE (nutná při práci s mikroskopy s dlouhou a extra dlouhou pracovní vzdáleností - LWD /ELWD)Log in for availability1 * 1 KS - 715,00 Kč
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
- 630-1821956Foot pedal, enables users to take a picture with their footLog in for availability1 * 1 KS - 1 590,00 Kč
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
- 630-251702Sturdy high-end stand for Dino-Lite microscopes, RK-10A, incl. HD-P1 holder and RK-10-EX horizontal armLog in for availability1 * 1 KS - 8 500,00 Kč
Product Information
- Catalog #SekvencePopisŠ×H×VAvailabilityPrice
- IDCPRK-06A01Stolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-A, s prodlužovacím ramenem RK-10-EX150×220×270 mmLog in for availability1 * 1 KS - 6 300,00 Kč
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
- 630-2923901Wi-Fi streamer s operačním manuálem, napájecím adaptérem a 1880 Ah Li-Ion bateriíLog in for availability1 * 1 KS - 8 230,00 Kč
Product Information
- Catalog #SekvencePopisŠ×H×VAvailabilityPrice
- IDCPRK-06AE02Stolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-AE, s antistatickou povrchovou úpravou, s prodlužovacím ramenem RK-10-EX150×220×270 mmLog in for availability1 * 1 KS - 6 225,00 Kč