Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
03, Blocked, Žlutá, 800×1250 mm
Katalogové číslo 113-9097
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Basic, Aprons, PE
Katalogové číslo 113-9097
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
03, Blocked, Žlutá, 800×1250 mm
Přejít na:
Price
1 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Disposable aprons made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available loose or blocked
L×W: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Thickness: 20, 50 or 100 µm
Specifikace
  • Barva:
    Žlutá
  • Popis:
    Blocked
  • Sekvence:
    03
  • Š×D:
    800×1250 mm