Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
10, Blocked, Modrá, 800×1400 mm
  113-9101
VWR® Basic, Aprons, PE
  113-9101
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
10, Blocked, Modrá, 800×1400 mm
1 630,00 Kč
1 * 250 KS
Disposable aprons made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available loose or blocked
L×W: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Thickness: 20, 50 or 100 µm
  • Barva:
    Modrá
  • Popis:
    Blocked
  • Sekvence:
    10
  • Š×D:
    800×1400 mm