VWR® Basic, Aprons, PE
11, Blocked, Modrá, 800×1600 mm
Katalogové číslo 113-9102
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Disposable aprons made of PE film.
- Free from natural rubber latex
- Available loose or blocked
L×W: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Thickness: 20, 50 or 100 µm
Specifikace
- Barva:Modrá
- Popis:Blocked
- Sekvence:11
- Š×D:800×1600 mm