VWR® Basic, Návleky na boty
02, 40 µm, Modrá, U*
113-9084
Jednorázové návleky na boty vyrobené z CPE fólie.
- Bez přírodního kaučukového latexu
- Dostupné v různých barvách
D׊: 410×170 mm
Tloušťka: 25, 40 nebo 70 um
* Jedna velikost vhodná pro každého
: 10 kusů na svazek, 10 svazků na sáček, 10 sáčky na pouzdro.
- Velikost bot:U*
- Barva:Modrá
- Popis:40 µm
- Sekvence:02