VWR® Basic, Návleky na boty
03, 40 µm, Žlutá, U*
Katalogové číslo 113-9085
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Jednorázové návleky na boty vyrobené z CPE fólie.
- Bez přírodního kaučukového latexu
- Dostupné v různých barvách
D׊: 410×170 mm
Tloušťka: 25, 40 nebo 70 um
* Jedna velikost vhodná pro každého
Balení: 10 kusů na svazek, 10 svazků na sáček, 10 sáčky na pouzdro.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Další podrobnosti o produktu
TDS VWR® Basic Shoecover CPE 25 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 40 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 70 µm
Technický list
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktová literatura
Specifikace
- Velikost bot:U*
- Barva:Žlutá
- Popis:40 µm
- Sekvence:03