Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Sleeve Protectors
VWR® Basic, Sleeve Protectors
06, Modrá, 400 mm
Katalogové číslo 113-9078
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Basic, Sleeve Protectors
Katalogové číslo 113-9078
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Basic, Sleeve Protectors
VWR® Basic, Sleeve Protectors
06, Modrá, 400 mm
Přejít na:
Price
2 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Disposable sleeve protectors made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available in different colours
L×W: 400×200 mm
Thickness: 20 or 40 µm
 : 100 pieces per bag, 10 bags per case.
Specifikace
  • Barva:
    Modrá
  • Délka:
    400 mm
  • Sekvence:
    06