VWR® Basic, Sleeve Protectors
05, Červený, 400 mm
Katalogové číslo 113-9077
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Disposable sleeve protectors made of PE film.
- Free from natural rubber latex
- Available in different colours
L×W: 400×200 mm
Thickness: 20 or 40 µm
Balení: 100 pieces per bag, 10 bags per case.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Další podrobnosti o produktu
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktová literatura
Specifikace
- Barva:Červený
- Délka:400 mm
- Sekvence:05