Orders LinkContactUsLinkComponent
Systém mopů, VertiKlean®, MAX™
Systém mopů, VertiKlean®, MAX™
11, Hlava mopu, velká, VertiKlean® MAX™, zatavené okraje, 460×130×10 mm, 4 ks/sáček, 5 sáčků
Katalogové číslo 129-1479
Dodavatel:   CONTEC
Systém mopů, VertiKlean®, MAX™
Katalogové číslo 129-1479
Dodavatel:  CONTEC
Systém mopů, VertiKlean®, MAX™
Systém mopů, VertiKlean®, MAX™
11, Hlava mopu, velká, VertiKlean® MAX™, zatavené okraje, 460×130×10 mm, 4 ks/sáček, 5 sáčků
Price
15 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
VertiKlean® MAX™ je určen pro aplikaci dezinfekčních prostředků na horizontální i vertikální povrchy a je ideální pro všeobecné čištění stropů, stěn a podlah. Tento lehký mop obsahuje jednu vrstvu hydrofilní polyuretanové pěny laminované na polyesterovou mikrovláknovou tkaninu podloženou polotuhou tepelně tvarovanou deskou, která se snadno nacvakne na rám hlavy mopu VertiKlean®.
  • hydrofilní urethanová pěna a tkaný polyester zadrží kapalinu lépe než srovnatelné produkty
  • laserem zatavené okraje pěny a polyesteru snižují uvolňování částic a vláken
  • vynikající pevnost materiálu a odolnosti proti chemikáliím nebo oděru
  • delší životnost než tradiční pěnové mopy
  • usnadňuje rovnoměrnou aplikaci dezinfekčních a čisticích roztoků
  • dobrá snášenlivost s řadou čisticích roztoků a prostředků
VertiKlean® MAX™ má úzký profil a tak může čistit i velice těsné prostory. Upravený povrch mopu z mikrovlákna snadno klouže po podlaze a zdrsněném povrchu a zaručuje lepší odstranění kontaminantů. Díky výkyvnému kloubovému rámu lze snadno čistit prostory okolo dveří a okenních rámů nebo příslušenství i ostatní vybavení.
Dostupné ve třech délkách, mop s nejmenší velikostí je vhodný pro čištění v uzavřených prostorách, jako jsou digestoře, izolátory a pracovní miniprostředí. Střední a velké mopy VertiKlean® MAX™ jsou vhodné pro čištění a dezinfekci širokých ploch v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích.
Specifikace
  • Popis:
    Hlava mopu, velká, VertiKlean® MAX™, zatavené okraje
  • Rozměry:
    460×130×10 mm
  • Sekvence:
    11
  • Balené:
    4 ks/sáček, 5 sáčků
Complementary Products
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Popis
    Sekvence
    Délka
    Balené
    Rozměry
    Dostupnost
    Price
  • 141-1465
    Rám mopu QuickConnect ™, nerezová ocel, pro běžné hlavy VertiKlean MAX
    15
    290 mm
    1 ks/balení
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 060,00 Kč
  • 141-1466
    Rám mopu QuickConnect ™, nerezová ocel, pro hlavy Large VertiKlean MAX
    17
    360 mm
    1 ks/balení
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 270,00 Kč
  • 141-1453
    Rám mopu QuickConnect ™, lay flat, nerezová ocel, pro hlavy Medium a Large VertiKlean MAX
    16
    290 mm
    1 ks/balení
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 290,00 Kč
  • 141-1464
    Rám mopu QuickConnect ™, nerezová ocel, pro hlavy Medium a Large VertiKlean MAX
    14
    190 mm
    1 ks/balení
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 290,00 Kč
  • 141-1468
    Rám pro mopy VertiKlean®, MAX™
    18
    290×47×110 mm
    1 ks/balení
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 190,00 Kč