Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Ždímače mopů

05, Nerezový ždímač pro ploché mopy VertiKlean® MAX™ a QuickTask™, pro 15l a 25l kbelíky, 546×146×89 mm
  141-1432
 :   CONTEC
Ždímače mopů
  141-1432
 :  CONTEC
Ždímače mopů
Ždímače mopů

05, Nerezový ždímač pro ploché mopy VertiKlean® MAX™ a QuickTask™, pro 15l a 25l kbelíky, 546×146×89 mm

 
9 750,00 Kč
   
1 * 1 KS
 

Řada ždímacích mechanismů pro zahnuté a ploché mopy.

  • vyrobeno z nerezová oceli
  • lze použít pro zahnuté, ploché i třásňové mopy
  • vhodné k použití s vozíkovými systémy Contec 15, 20, a 25 L
  • kompletně autoklávovatelné
 
  • Popis:
    Nerezový ždímač pro ploché mopy VertiKlean® MAX™ a QuickTask™, pro 15l a 25l kbelíky
  • Rozměry:
    546×146×89 mm
  • Sekvence:
    05