VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
02, Bílá, XXL, 112 cm
Katalogové číslo 113-9001
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
These disposable frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.
- Zip closure
- Elastic wrists
- Raglan sleeves
- Free from natural rubber latex
Weight: 40 g/m²
Balení: 1 piece per bag, 50 bags per case.
Documents
Food contact certificate F
Další podrobnosti o produktu
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Zip
Technický list
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktová literatura
Specifikace
- Velikost oblečení:XXL
- Barva:Bílá
- Délka:112 cm
- Sekvence:02
- Hmotnost:40 g/m²
- Cat. No.:113-9001
- Typ uzávěru:Se zipem
- Rod:Unisex
- Aplikace oblečení:General Purpose|Laboratory
- Přihrádka:bez kapes