Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Shoe Covers, SPP
VWR® Basic, Shoe Covers, SPP
02, Standard, Modrá, U*, 170 mm, 410 mm
Katalogové číslo 113-8932
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Basic, Shoe Covers, SPP
Katalogové číslo 113-8932
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Basic, Shoe Covers, SPP
VWR® Basic, Shoe Covers, SPP
02, Standard, Modrá, U*, 170 mm, 410 mm
Přejít na:
Price
1 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 300 KS
Product Details & Documents
These disposable shoe covers are made from a non woven SPP fabric.
  • Free from natural rubber latex
  • Available with anti-skid sole
L×H: 410×170 mm
Weight: 40 g/m²
* One size fits all
Balení: 10 pieces per bundle, 10 bundles per bag, 3 bags per case.
Specifikace
  • Velikost bot:
    U*
  • Barva:
    Modrá
  • Popis:
    Standard
  • Výška:
    170 mm
  • Délka:
    410 mm
  • Sekvence:
    02