Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Vousenky
Modrá
  113-8903
VWR® Basic, Vousenky
  113-8903
VWR® Basic, Vousenky
VWR® Basic, Vousenky
Modrá
2 600,00 Kč
1 * 1.000 KS
Jednorázová vousenka je vyrobena z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
  • Bez přírodního kaučukového latexu
  • k dispozici v bílé nebo modré barvě
Hustota: 10 g/m²
 : 100 ks/sáček, 10 sáčků/balení.
  • Barva:
    Modrá