VWR® Basic, Vousenky
Bílá
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Jednorázová vousenka je vyrobena z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
- Bez přírodního kaučukového latexu
- k dispozici v bílé nebo modré barvě
Hustota: 10 g/m²
: 100 ks/sáček, 10 sáčků/balení.
Documents
CoC VWR® Basic, Beard Covers coc_VWRI113-8902_05120239 coc_VWRI113-8902_19120256 COC_VWRI113-8902_22920201 coc_VWRI113-8902_24120241
More
Food contact certificate F
Další podrobnosti o produktu
TDS VWR® Basic Beard Cover
Technický list
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktová literatura
Specifikace
- Barva:Bílá
- Hmotnost:10 g/m²
- Cat. No.:113-8902