VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
07, Zelená, 580 mm
Katalogové číslo 113-8880
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Jednorázové čepice jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
- bez obsahu latexu
- k dispozici v různých barvách
Hustota: 10 g/m²
: 100 ks/sáček, 10 sáčků/baleni.
Specifikace
- Ø:580 mm
- Barva:Zelená
- Sekvence:07