VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
23, Žlutá, 530 mm
113-8875
Jednorázové čepice jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
- bez obsahu latexu
- k dispozici v různých barvách
Hustota: 10 g/m²
: 100 ks/sáček, 10 sáčků/baleni.
- Ø:530 mm
- Barva:Žlutá
- Sekvence:23