VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
11, Oranžová, 610 mm
Katalogové číslo 113-8888
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Jednorázové čepice jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
- bez obsahu latexu
- k dispozici v různých barvách
Hustota: 10 g/m²
Balení: 100 ks/sáček, 10 sáčků/baleni.
Documents
CoC VWR® Basic Bouffant Caps.pdf
Prohlášení o shodě
CoC_VWRI113-1459_03200637 COC_VWRI113-1459_03221002 COC_VWRI113-1459_03221003 COC_VWRI113-1459_03231100 COC_VWRI113-1459_03231364
More
Food Contact Certificate
Další podrobnosti o produktu
TDS VWRI113-1460.pdf TDS VWR® Basic Bouffant Cap
Technický list
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktová literatura
Specifikace
- Ø:610 mm
- Barva:Oranžová
- Sekvence:11