Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
25, Žlutá, 610 mm
Katalogové číslo 113-8887
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
Katalogové číslo 113-8887
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
VWR® Basic, Bouffant Caps, Latex-Free
25, Žlutá, 610 mm
Přejít na:
Price
2 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Jednorázové čepice jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
  • bez obsahu latexu
  • k dispozici v různých barvách
Hustota: 10 g/m²
 : 100 ks/sáček, 10 sáčků/baleni.
Specifikace
  • Ø:
    610 mm
  • Barva:
    Žlutá
  • Sekvence:
    25