Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, IOS W-Plan Objectives
VWR®, IOS W-Plan Objectives
154, Objektiv IOS W-Planachromatický, 40×/0,65
Katalogové číslo 630-2952
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Objectives
Katalogové číslo 630-2952
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Objectives
154, Objektiv IOS W-Planachromatický, 40×/0,65
Přejít na:
Price
3 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These high contrast objectives are ideal for routine observations in laboratories.
  • Ensure field flatness up to F.N. 22
  • Based on infinity-corrected optical system
  • 100× is also available with iris for darkfield
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    40×/0,65
  • Popis:
    Objektiv IOS W-Planachromatický
  • Sekvence:
    154