Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
02, Precision thermometer, white, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Red, 6,0 - 6,5 mm
Katalogové číslo AMARM250472-GA
Dodavatel:   Amarell
Precision thermometers
Katalogové číslo AMARM250472-GA
Dodavatel:  Amarell
Precision thermometers
02, Precision thermometer, white, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Red, 6,0 - 6,5 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Melting point thermometers according to Kofler.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem
These thermometers are suitable for government verification.
Specifikace
  • Ø:
    6,0 - 6,5 mm
  • Popis:
    Precision thermometer, white
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    1,0 °C
  • Náplň:
    Red
  • Rozsah:
    +120…+350 °C