Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific gravity hydrometers
Specific gravity hydrometers
20, 1,600 - 1,800 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
Katalogové číslo AMARH801900
Dodavatel:   Amarell
Specific gravity hydrometers
Katalogové číslo AMARH801900
Dodavatel:  Amarell
Specific gravity hydrometers
20, 1,600 - 1,800 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
Přejít na:
Price
1 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These hydrometers are designed for the ranges of 0,600 up to 2,000 °SG.
  • Without thermometer
  • Paper scale
  • Shot weighted body
Reference temperature: 28,9/28,9 °C resp. 84 °F.
Informace o dodávce: Supplied in a transparent plastic case.
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    20
  • Dělení:
    0,002 °SG
  • Rozsah:
    1,600 - 1,800 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH801900
  • Přesnost:
    ±1