Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific gravity hydrometers
Specific gravity hydrometers
04, 0,900 - 1,000 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
Katalogové číslo AMARH801856
Dodavatel:   Amarell
Specific gravity hydrometers
Katalogové číslo AMARH801856
Dodavatel:  Amarell
Specific gravity hydrometers
04, 0,900 - 1,000 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
Přejít na:
Price
434,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These hydrometers are designed for the ranges of 0,600 up to 2,000 °SG.
  • Without thermometer
  • Paper scale
  • Shot weighted body
Reference temperature: 28,9/28,9 °C resp. 84 °F.
Informace o dodávce: Supplied in a transparent plastic case.
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    04
  • Dělení:
    0,001 °SG
  • Rozsah:
    0,900 - 1,000 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH801856
  • Přesnost:
    ±1