Orders LinkContactUsLinkComponent
Partial immerstion thermometers
Partial immerstion thermometers
03, −10...+150 °C, 1,0 °C, 300 mm, Red special liquid, 76 mm
Katalogové číslo AMARG11616-FL
Dodavatel:   Amarell
Partial immerstion thermometers
Katalogové číslo AMARG11616-FL
Dodavatel:  Amarell
Partial immerstion thermometers
03, −10...+150 °C, 1,0 °C, 300 mm, Red special liquid, 76 mm
Přejít na:
Price
206,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Thermometers are permanently marked.
  • Celsius scale
  • Partial immersion
  • Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
Specifikace
  • Hloubka ponoru:
    76 mm
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    03
  • Dělení:
    1,0 °C
  • Náplň:
    Red special liquid
  • Rozsah:
    −10...+150 °C