Partial immerstion thermometers
02, −10...+110 °C, 1,0 °C, 300 mm, Red special liquid, 76 mm
Katalogové číslo AMARG11612-FL
Dodavatel: Amarell
Přejít na:
Product Details & Documents
Thermometers are permanently marked.
- Celsius scale
- Partial immersion
- Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
Specifikace
- Hloubka ponoru:76 mm
- Délka:300 mm
- Sekvence:02
- Dělení:1,0 °C
- Náplň:Red special liquid
- Rozsah:−10...+110 °C