Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific Gravity Hydrometers
Specific Gravity Hydrometers
15, Specific gravity hydrometer, 130 H - 62, 1,250 - 1,300 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Katalogové číslo AMARH826920
Dodavatel:   Amarell
Specific Gravity Hydrometers
Katalogové číslo AMARH826920
Dodavatel:  Amarell
Specific Gravity Hydrometers
15, Specific gravity hydrometer, 130 H - 62, 1,250 - 1,300 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Přejít na:
Price
1 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
  • Capillary prismatic
  • Reliable and simple
  • Paper scale with type designation
  • Shot weighted body
Informace o dodávce: Supplied in a transparent plastic case.
Specifikace
  • Popis:
    Specific gravity hydrometer
  • Délka:
    260 mm
  • Sekvence:
    15
  • Dělení:
    0,001 °SG
  • Model:
    130 H - 62
  • Rozsah:
    1,250 - 1,300 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH826920
  • Referenční teplota:
    60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
  • Přesnost:
    ±1 scale division