Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific Gravity Hydrometers
Specific Gravity Hydrometers
12, Specific gravity hydrometer, 127 H - 62, 1,100 - 1,150 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Katalogové číslo AMARH826914
Dodavatel:   Amarell
Specific Gravity Hydrometers
Katalogové číslo AMARH826914
Dodavatel:  Amarell
Specific Gravity Hydrometers
12, Specific gravity hydrometer, 127 H - 62, 1,100 - 1,150 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Přejít na:
Price
1 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
  • Capillary prismatic
  • Reliable and simple
  • Paper scale with type designation
  • Shot weighted body
 : Supplied in a transparent plastic case.
Specifikace
  • Popis:
    Specific gravity hydrometer
  • Délka:
    260 mm
  • Sekvence:
    12
  • Dělení:
    0,001 °SG
  • Model:
    127 H - 62
  • Rozsah:
    1,100 - 1,150 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH826914
  • Referenční teplota:
    60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
  • Přesnost:
    ±1 scale division