Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific Gravity Hydrometers
Specific Gravity Hydrometers
02, Specific gravity hydrometer, filling: with red or blue special liquid, 310 H, 500 - 650 °SG, 0,001 °SG, 0...0,5 °C; 35...0,5 °C, 390 mm
Katalogové číslo AMARH826764-FL
Dodavatel:   Amarell
Specific Gravity Hydrometers
Katalogové číslo AMARH826764-FL
Dodavatel:  Amarell
Specific Gravity Hydrometers
02, Specific gravity hydrometer, filling: with red or blue special liquid, 310 H, 500 - 650 °SG, 0,001 °SG, 0...0,5 °C; 35...0,5 °C, 390 mm
Přejít na:
Price
5 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
  • Capillary prismatic
  • Reliable and simple
  • Paper scale with type designation
  • Shot weighted body
 : Supplied in a transparent plastic case.
Specifikace
  • Teplotní rozsah:
    0...0,5 °C; 35...0,5 °C
  • Popis:
    Specific gravity hydrometer, filling: with red or blue special liquid
  • Délka:
    390 mm
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    0,001 °SG
  • Model:
    310 H
  • Rozsah:
    500 - 650 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH826764-FL
  • Referenční teplota:
    60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
  • Přesnost:
    ±1 scale division