Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
Slide boxes, Premium Plus, Červený, PP, 100, 195×207×32 mm
Katalogové číslo 631-1245
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
Katalogové číslo 631-1245
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
VWR® Premium Plus, Slide Boxes
Slide boxes, Premium Plus, Červený, PP, 100, 195×207×32 mm
Přejít na:
Price
2 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
  • Slide rail design ensures a secure fit
  • Central numbering grid for slide organisation and easy viewing
  • Plastic design eliminates potential rusting of metal parts
  • Sliding lock provides secure storage
  • Hinged lid smoothly opens 180°, sits flat on surface preventing misplacement
  • EVA foam lines the bottom of the box
Specifikace
  • Počet sklíček:
    100
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Slide boxes, Premium Plus
  • Materiál:
    PP
  • Š×H×V:
    195×207×32 mm