VWR® Premium Plus, Slide Boxes
, Krabičky na sklíčka, Premium Plus, Modrá, PP, 100, 195×207×32 mm
Katalogové číslo 631-1242
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
- Slide rail design ensures a secure fit
- Central numbering grid for slide organisation and easy viewing
- Plastic design eliminates potential rusting of metal parts
- Sliding lock provides secure storage
- Hinged lid smoothly opens 180°, sits flat on surface preventing misplacement
- EVA foam lines the bottom of the box
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue VWR® for Microscopy
Produktová literatura
Specifikace
- Počet sklíček:100
- Barva:Modrá
- Popis:Krabičky na sklíčka, Premium Plus
- Materiál:PP
- Š×H×V:195×207×32 mm
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



