Dip slides
01, Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
Katalogové číslo LIOF525322
Dodavatel: LIOFILCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
- ISO 18593
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Bal.:20
- Popis:Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2
- Sekvence:01