Orders LinkContactUsLinkComponent
High Stackable Ledges, 100 mm
05, Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 1828 mm width
Katalogové číslo METOL72N-4K3
Dodavatel:   Metro International
High Stackable Ledges, 100 mm
Katalogové číslo METOL72N-4K3
Dodavatel:  Metro International
High Stackable Ledges, 100 mm
05, Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 1828 mm width
Přejít na:
Price
2 170,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Actual ledge length is approximately 25 mm shorter than nominal shelf length/width.
Specifikace
  • Popis:
    Shelf ledge, Metroseal green with Microban®, 1828 mm width
  • Sekvence:
    05