0
0,00 Kč
Zadání objednávky
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Domů
Uzávěry
Uzávěry k láhvím
Screw caps
Screw caps
Tisk
Screw caps
01, 48 mm, Wide neck bottles
Katalogové číslo SPVAR27148BPANI
Dodavatel:
GRAVIS
Screw caps
Katalogové číslo SPVAR27148BPANI
Dodavatel:
GRAVIS
Rozbalit obrázek
Return to Top
Screw caps
01, 48 mm, Wide neck bottles
Specifikace
Přidat do košíku
Přejít na:
Specifikace
Price
161,00 Kč
Přihlásit se
pro dostupnost
Měrná jednotka
1 * 20 KS
-
+
Přidat do košíku
Dostupných variant produktové řady
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikace
Určeno pro:
Wide neck bottles
Závit:
48 mm
Sekvence:
01
Láhve, široké hrdlo, kulaté, se závitem
#: 215-3235
Dodavatel: GRAVIS