Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers, with screw cap
03, 150 ml, 57 mm, 73 mm, Červený, Sterile, Individually wrapped
  DELT409756.B
 :   DELTALAB
Sample containers, with screw cap
  DELT409756.B
 :  DELTALAB
Sample containers, with screw cap
03, 150 ml, 57 mm, 73 mm, Červený, Sterile, Individually wrapped
8 990,00 Kč
1 * 350 KS
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
  • Ø vněj.:
    57 mm
  • Balené:
    Individually wrapped
  • Verze:
    Sterile
  • Kapacita:
    150 ml
  • Výška:
    73 mm
  • Sekvence:
    03
  • Barva víčka:
    Červený