Orders LinkContactUsLinkComponent
Sandbaths for modular heating blocks
02, Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
Katalogové číslo OHAU30400174
Dodavatel:   OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Katalogové číslo OHAU30400174
Dodavatel:  OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
02, Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
Price
9 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
  • Stainless steel construction for superior corrosion resistance
  • Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Specifikace
  • Popis:
    Sand bath for two-block heater, 149×95×64 mm
  • Sekvence:
    02
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    OHAU30400177
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 400,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    OHAU30400178
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 950,00 Kč