Orders LinkContactUsLinkComponent
Heller's basal salt mixture
Heller's basal salt mixture
02, Heller's basal salt mixture 10 L, 10 L
Katalogové číslo APOSPMH393-10L
Dodavatel:   Apollo Scientific
Heller's basal salt mixture
Katalogové číslo APOSPMH393-10L
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Heller's basal salt mixture
02, Heller's basal salt mixture 10 L, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Contains macro/micronutrients as described by Heller, 1953 Plant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD00283413
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 L
  • Popis:
    Heller's basal salt mixture 10 L
  • Sekvence:
    02
Specifikace