Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromophenol 98%

2-Bromophenol 98%

3645, Bottle, 500 g
Katalogové číslo APOSOR5397-500G
Hořlavý
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Apollo Scientific
2-Bromophenol 98%
Katalogové číslo APOSOR5397-500G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  95-56-7
2-Bromophenol 98%

3645, Bottle, 500 g

Přejít na:
Číslo CAS:  95-56-7
Price
6 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:95-56-7
  • Vzorec:C₆H₅BrO
  • MDL číslo:MFCD00002146
  • Molecular Weight:173.01
  • Bod varu:194…195 °C
  • Bod tání:44380 °C
  • Hustota:1,49 g/cm³ (25 °C)
  • Bod vzplanutí:42 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:202-432-7
  • ADR:3,III
  •  :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1993

Documents

Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.