Order Entry
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Oxid teluričitý 99.99%

3308, Bottle, 25 g
Katalogové číslo APOSIN3446-25G
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
Oxid teluričitý 99.99%
Katalogové číslo APOSIN3446-25G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  7446-07-3
Oxid teluričitý 99.99%

3308, Bottle, 25 g

Přejít na:
Číslo CAS:  7446-07-3
Price
5 540,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:7446-07-3
  • Vzorec:O₂Te
  • MDL číslo:MFCD00011263
  • Molecular Weight:159.6
  • Bod varu:1245 °C
  • Bod tání:733 °C
  • Hustota:5,8 g/cm³ (25 °C)
  •  :Density: 5,6 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-193-1
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    25 g
  • Sekvence:
    3308

Specifikace