Order Entry
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Oxid teluričitý 99.99%

Oxid teluričitý 99.99%

3401, Bottle, 100 g
Katalogové číslo APOSIN3446-100G
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
Oxid teluričitý 99.99%
Katalogové číslo APOSIN3446-100G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  7446-07-3
Oxid teluričitý 99.99%

3401, Bottle, 100 g

Přejít na:
Číslo CAS:  7446-07-3
Price
15 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:7446-07-3
  • Vzorec:O₂Te
  • MDL číslo:MFCD00011263
  • Molecular Weight:159.6
  • Bod varu:1245 °C
  • Bod tání:733 °C
  • Hustota:5,8 g/cm³ (25 °C)
  •  :Density: 5,6 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-193-1
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.