Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
5037, Bottle, 1 L
Katalogové číslo APOSBIT0803-1L
Dodavatel:   Apollo Scientific
Tween® 20 (Polysorbate)
Katalogové číslo APOSBIT0803-1L
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
5037, Bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  9005-64-5
Price
2 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synonyma:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • Číslo CAS:9005-64-5
  • Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL číslo:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53
  • Bod varu:>100 °C
  • Bod tání:–14 °C
  • Hustota:1,095 g/cm³ (25 °C)
  •  :Density: 1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:500-018-3
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace