Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80 (Polysorbate)
5037, Bottle, 1 L
Katalogové číslo APOSBIT0501-1L
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
Tween® 80 (Polysorbate)
Katalogové číslo APOSBIT0501-1L
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate)
5037, Bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  9005-65-6
Price
1 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
  • Číslo CAS:9005-65-6
  • MDL číslo:MFCD00082107
  • Bod varu:100 °C
  • Bod tání:–25 °C
  • Hustota:1,064 g/cm³ (25 °C)
  • Bod vzplanutí:>113 °C
  •  :Density: 1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:500-019-9
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037