Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
4114, Bottle, 5 kg
Katalogové číslo APOSBIM1002-5KG
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
Agar
Katalogové číslo APOSBIM1002-5KG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  9002-18-0
Agar
4114, Bottle, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  9002-18-0
Price
15 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Product Details & Documents
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Synonyma:  Agar Agar
  • Číslo CAS:9002-18-0
  • MDL číslo:MFCD00081288
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:232-658-1
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114
Specifikace