Mitomycin
2275, Bottle, 10 mg
Katalogové číslo APOSBIM0133-10MG
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synonyma: Ametycin
- Číslo CAS:50-07-7
- Vzorec:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Bod tání:360 °C
- Teplota pro skladování:Refrigerator
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Bal.:10 mg
- Sekvence:2275