Orders LinkContactUsLinkComponent
ACES ≥99%
ACES ≥99%
3645, Bottle, 500 g
Katalogové číslo APOSBIA0301-500G
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
ACES ≥99%
Katalogové číslo APOSBIA0301-500G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  7365-82-4
ACES ≥99%
3645, Bottle, 500 g
Přejít na:
Číslo CAS:  7365-82-4
Price
3 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
An efficient separator in the resolution of proteinsystems by IEF. Biological buffer - useful range 6.4 - 7.4
Synonyma:  ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
  • Číslo CAS:7365-82-4
  • Vzorec:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
  • MDL číslo:MFCD00008030
  • Molecular Weight:182.2
  • Bod tání:270…295 °C (rozkl.)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:230-908-4
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645