Orders LinkContactUsLinkComponent
Amphotericin B
Amphotericin B
3047, Bottle, 1 g
Katalogové číslo APOSBIA0103-1G
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
Amphotericin B
Katalogové číslo APOSBIA0103-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  1397-89-3
Amphotericin B
3047, Bottle, 1 g
Přejít na:
Číslo CAS:  1397-89-3
Price
1 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 g
Product Details & Documents
A polyene antifungal antibiotic produced by Streptomyces nodosus.
Synonyma:  (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
  • Číslo CAS:1397-89-3
  • Vzorec:C₄₇H₇₃NO₁₇
  • MDL číslo:MFCD00877763
  • Molecular Weight:924.08 g/mol
  • Teplota pro skladování:Refrigerator
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047