Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
01, Precision thermometer, white, with DKD3 certificate, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Red, 6,5 mm
Katalogové číslo AMARM247302-FLDKD3
Dodavatel:   Amarell
Precision thermometers
Katalogové číslo AMARM247302-FLDKD3
Dodavatel:  Amarell
Precision thermometers
01, Precision thermometer, white, with DKD3 certificate, +50...+150 °C, ±0,5 °C, 300 mm, Red, 6,5 mm
Přejít na:
Price
7 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem and total immersion
Certifications: Supplied with DIN 12785 certificate.
Documents
Specifikace
  • Ø:
    6,5 mm
  • Popis:
    Precision thermometer, white, with DKD3 certificate
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    01
  • Přesnost:
    ±0,5 °C
  • Náplň:
    Red
  • Rozsah:
    +50...+150 °C