Orders LinkContactUsLinkComponent
Write-on labels
Write-on labels
16, Write-on labels, Vinyl, Černá na žluté, 38×16 mm, 1 kit
Katalogové číslo BRDY034052
Dodavatel:   Brady
Write-on labels
Katalogové číslo BRDY034052
Dodavatel:  Brady
Write-on labels
Write-on labels
16, Write-on labels, Vinyl, Černá na žluté, 38×16 mm, 1 kit
Přejít na:
Price
1 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
These write-on labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
  • Labels are used to track calibration, inspection, or parts and/or equipement
Write-on areas allow date, inspector, or other information to be periodically added.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Write-on labels
  • Rozměry:
    38×16 mm
  • Materiál:
    Vinyl
  • Sekvence:
    16
  • Balené:
    1 kit